N,4'-Dimethylformanilide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Methyl-N-(p-tolyl)formamide
D3369-1G D3369-5G
TCIAD3369-1GEA 132 EUR
TCIAD3369-1G TCIAD3369-5G
N,4'-Dimethylformanilide ≥97.0% (por GC)
N,4'-Dimethylformanilide
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 277°C
Núm. CAS: 2739-04-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid