Dicyclopentanyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl acrylate, Acrylic Acid Tetrahydrodicyclopentadienyl Ester, Tetrahydrodicyclopentadienyl Acrylate, Acrylic Acid Dicyclopentanyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D3380-25G D3380-500G
TCIAD3380-25GEA 16 EUR
TCIAD3380-25G TCIAD3380-500G
Dicyclopentanyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Dicyclopentanyl acrylate
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Pto. de inflamación: 132°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD24663518
Núm. CAS: 7398-56-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)