2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-(Di-tert-Butylphosphino)biphenyl, JohnPhos, 2-(Di-t-butylphosphino))-1,1'-biphenyl

D3387-1G D3387-5G
TCIAD3387-1GEA 50 EUR
TCIAD3387-1G TCIAD3387-5G
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl ≥98.0% (por GC)
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Formula: C₂₀H₂₇P
MW: 298,40 g/mol
Número MDL: MFCD01862440
Núm. CAS: 224311-51-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2abb2c5b1bf586c13c3c66c04804542874e7e8b6&vid=2abb2c5b1bf586c13c3c66c04804542874e7e8b6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR