2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3389-1G
D3389-5G
TCIAD3389-1GEA
84
EUR
TCIAD3389-1G
TCIAD3389-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl
Formula:
C₂₆H₃₆NP |
Número MDL:
MFCD02183572 Núm. CAS: 213697-53-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 123.0 deg-C |