Diethylene glycol monobenzyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3408-25G
D3408-500G
TCIAD3408-25GEA
16
EUR
TCIAD3408-25G
TCIAD3408-500G
Diethylene glycol monobenzyl ether ≥98.0% (por GC)
Diethylene glycol monobenzyl ether
Formula:
C₁₁H₁₆O₃ Pto. de inflamación: 158°C |
Número MDL:
MFCD00029649 Núm. CAS: 2050-25-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |