meso-1,4-Dichloro-2,3-butanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3409-5G
D3409-1G
TCIAD3409-5GEA
133
EUR
TCIAD3409-5G
TCIAD3409-1G
meso-1,4-Dichloro-2,3-butanediol ≥98.0% (por GC)
meso-1,4-Dichloro-2,3-butanediol
Formula:
C₄H₈Cl₂O₂ MW: 159,01 g/mol |
Núm. CAS:
7268-35-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |