2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3421-25G D3421-5G
TCIAD3421-25GEA 241 EUR
TCIAD3421-25G TCIAD3421-5G
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 182°C
Pto. de fusión: 3°C
Número MDL: MFCD08061594
Núm. CAS: 14005-14-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %