DL-1,4-Dichloro-2,3-butanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3423-25G D3423-5G
TCIAD3423-25GEA 355 EUR
TCIAD3423-25G TCIAD3423-5G
DL-1,4-Dichloro-2,3-butanediol ≥98.0% (por GC)
DL-1,4-Dichloro-2,3-butanediol
Formula: C₄H₈Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 152°C
Núm. CAS: 2419-73-0
EINECS: 219-338-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency