4,4'-Dihydroxyazobenzene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4-Dihydroxyazobenzene, 4,4'-Azodiphenol
D3431-1G D3431-5G
TCIAD3431-1GEA 94 EUR
TCIAD3431-1G TCIAD3431-5G
4,4'-Dihydroxyazobenzene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Dihydroxyazobenzene
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214.22 g/mol
Número MDL: MFCD00045778
Núm. CAS: 2050-16-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %