Dimethyl benzylmalonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3432-25G D3432-5G
TCIAD3432-25GEA 166 EUR
TCIAD3432-25G TCIAD3432-5G
Dimethyl benzylmalonate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl benzylmalonate
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 285°C
Número MDL: MFCD01445471
Núm. CAS: 49769-78-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %