2,4,6-Tris(3,4-dichlorophenyl)boroxin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,4-Dichlorophenylboronic Anhydride, Tris(3,4-dichlorophenyl)cycloboroxane
D3435-25G
D3435-5G
TCIAD3435-25GEA
271
EUR
TCIAD3435-25G
TCIAD3435-5G
2,4,6-Tris(3,4-dichlorophenyl)boroxin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4,6-Tris(3,4-dichlorophenyl)boroxin
Formula:
C₁₈H₉B₃Cl₆O₃ MW: 518,40 g/mol |
Núm. CAS:
1133798-41-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |