(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3444-1G
D3444-100MG
TCIAD3444-1GEA
379
EUR
TCIAD3444-1G
TCIAD3444-100MG
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
Formula:
C₁₆H₁₆N₂ |
Número MDL:
MFCD09038520 Núm. CAS: 181139-49-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -16.0 to -20.0 deg (C=1, methanol) |