(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3445-1G D3445-100MG
TCIAD3445-1GEA 488 EUR
TCIAD3445-1G TCIAD3445-100MG
(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
Formula: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Número MDL: MFCD06654768
Núm. CAS: 138517-66-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 156.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +22.0 deg (C=1, MeOH)