6-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,4-Dihydro-6-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, Cilostazol Related Compound A, 6-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
D3448-25G
D3448-5G
TCIAD3448-25GEA
260
EUR
TCIAD3448-25G
TCIAD3448-5G
6-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
6-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formula:
C₉H₉NO₂ |
Número MDL:
MFCD02179410 Núm. CAS: 54197-66-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 236.0 to 242.0 deg-C |