1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: ItBu, 1,3-Di-t-butylimidazol-2-ylidene
D3472-1G D3472-5G
TCIAD3472-1GEA 138 EUR
TCIAD3472-1G TCIAD3472-5G
1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene
Formula: C₁₁H₂₀N₂
MW: 180,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03788921
Núm. CAS: 157197-53-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %