4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3482-25G D3482-5G
TCIAD3482-25GEA 639 EUR
TCIAD3482-25G TCIAD3482-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 123°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03840449
Núm. CAS: 1703-46-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %