2,5-Diacetoxyhexane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,5-Hexanediol Diacetate
D3496-25G D3496-5G
TCIAD3496-25GEA 301 EUR
TCIAD3496-25G TCIAD3496-5G
2,5-Diacetoxyhexane ≥98.0% (por GC)
2,5-Diacetoxyhexane
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Núm. CAS: 10299-35-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %