2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3499-25G D3499-5G
TCIAD3499-25GEA 58 EUR
TCIAD3499-25G TCIAD3499-5G
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone ≥97.0% (por GC)
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de inflamación: 75°C
Número MDL: MFCD00209504
Núm. CAS: 4077-47-8
EINECS: 223-797-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %