Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Pyrazole-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate

D3507-1G D3507-5G
TCIAD3507-1GEA 24 EUR
TCIAD3507-1G TCIAD3507-5G
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₄
MW: 212,21 g/mol
Número MDL: MFCD00152167
Núm. CAS: 37687-24-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR