1,3-Di-O-benzyl-2-O-lauroylglycerol ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Bis(benzyloxy)isopropyl Dodecanoate, Glycerol 1,3-Dibenzyl Ether 2-Laurate
D3524-1G D3524-5G
TCIAD3524-1GEA 156 EUR
TCIAD3524-1G TCIAD3524-5G
1,3-Di-O-benzyl-2-O-lauroylglycerol ≥85.0% (por GC)
1,3-Di-O-benzyl-2-O-lauroylglycerol
Formula: C₂₉H₄₂O₄
Núm. CAS: 519177-07-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %