4-(Dimethylamino)butyraldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutylamine
D3535-25G D3535-5G
TCIAD3535-25GEA 175 EUR
TCIAD3535-25G TCIAD3535-5G
4-(Dimethylamino)butyraldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
4-(Dimethylamino)butyraldehyde dimethyl acetal
Formula: C₈H₁₉NO₂
MW: 161.25 g/mol
Pto. Ebullición: 54°C
Número MDL: MFCD06411126
Núm. CAS: 19718-92-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %