6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3536-25G D3536-5G
TCIAD3536-25GEA 99 EUR
TCIAD3536-25G TCIAD3536-5G
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Formula: C₈H₉N
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: 67°C
Número MDL: MFCD00005933
Núm. CAS: 533-37-9
EINECS: 208-564-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %