ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio) (from salmon milt)
Proveedor: TCI
D3545-25G
D3545-5G
TCIAD3545-25GEA
135
EUR
TCIAD3545-25G
TCIAD3545-5G
ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio) (from salmon milt)
ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio)
Número MDL:
MFCD00130921 Núm. CAS: 9007-49-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Total Nitrogen | 13.0 to 15.0 % |
abs-ratio (a/b) | min. 1.30 (E260/E280, in pH7.0 Phosphate buffer) |