Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ohira-Bestmann Reagent, 1-Diazoacetonylphosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1-Diazoacetonylphosphonate, (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
D3546-5G D3546-1G
TCIAD3546-5GEA 390 EUR
TCIAD3546-5G TCIAD3546-1G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate ≥97.0% (by HPLC)
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formula: C₅H₉N₂O₄P
MW: 192,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368360
Núm. CAS: 90965-06-3
Índice Merck: 14,01177
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd8f383d374107e604a22c2353695dbdc5920ca&vid=ecd8f383d374107e604a22c2353695dbdc5920ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%