4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-en-3-one ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D3552-1G
D3552-5G
TCIAD3552-1GEA
50
EUR
TCIAD3552-1G
TCIAD3552-5G
4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-en-3-one ≥97.0% (by HPLC)
4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-en-3-one
Formula:
C₈H₈O₃ |
Núm. CAS:
72150-22-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |