2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D3553-1G D3553-5G
TCIAD3553-1GEA 54 EUR
TCIAD3553-1G TCIAD3553-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formula: C₈H₇ClO₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02677703
Núm. CAS: 115010-11-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C