Dimethyl hexadecanedioate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hexadecanedioic Acid Dimethyl Ester
D3554-25G D3554-5G
TCIAD3554-25GEA 662 EUR
TCIAD3554-25G TCIAD3554-5G
Dimethyl hexadecanedioate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl hexadecanedioate
Formula: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Número MDL: MFCD00039806
Núm. CAS: 19102-90-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C