Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
D3562-1G D3562-5G
TCIAD3562-1GEA 61 EUR
TCIAD3562-1G TCIAD3562-5G
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate
Formula: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Número MDL: MFCD00152444
Núm. CAS: 5985-24-0
EINECS: 227-803-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C