5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DMT-T, 1-((2R,4S,5R)-5-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5'-O-Dimethoxytrityl-deoxythymidine
D3566-25G D3566-5G
TCIAD3566-25GEA 126 EUR
TCIAD3566-25G TCIAD3566-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Formula: C₃₁H₃₂N₂O₇
MW: 544,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010113
Núm. CAS: 40615-39-2
EINECS: 255-003-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +9.0 deg (C=1, CH3OH)