N,N'-Di-p-tolylbenzidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3567-1G
D3567-5G
TCIAD3567-1GEA
45
EUR
TCIAD3567-1G
TCIAD3567-5G
N,N'-Di-p-tolylbenzidine ≥98.0% (por GC)
N,N'-Di-p-tolylbenzidine
Formula:
C₂₆H₂₄N₂ |
Número MDL:
MFCD09833311 Núm. CAS: 10311-61-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 237.0 to 243.0 deg-C |