2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Stavudine, 2',3'-Anhydrothymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-2-pentenofuranosyl)thymine, 1-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, d4T, Sanilvudine
D3580-1G D3580-5G
TCIAD3580-1GEA 135 EUR
TCIAD3580-1G TCIAD3580-5G
2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Pto. de fusión: 166°C
Número MDL: MFCD00132921
Núm. CAS: 3056-17-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -48.0 deg (C=0.69, H2O)