9,9-Diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3586-5G D3586-25G
TCIAD3586-5GEA 60 EUR
TCIAD3586-5G TCIAD3586-25G
9,9-Diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Diphenylfluorene
Formula: C₂₅H₁₈
Número MDL: MFCD00093944
Núm. CAS: 20302-14-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C