Dimethyl tetrafluorosuccinate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Perfluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Tetrafluorobutanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Tetrafluorobutanedioate, Tetrafluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Perfluorosuccinate
D3588-1G D3588-5G
TCIAD3588-1GEA 20 EUR
TCIAD3588-1G TCIAD3588-5G
Dimethyl tetrafluorosuccinate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl tetrafluorosuccinate
Formula: C₆H₆F₄O₄
MW: 218.10 g/mol
Pto. Ebullición: 174°C
Número MDL: MFCD00043947
Núm. CAS: 356-36-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %