Dibutyl vinylboronate ≥94.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Vinylboronic Acid Dibutyl Ester, Dibutyl Vinylboronate
Estabilización: Stabilised with phenothiazine
D3596-1G D3596-5G
TCIAD3596-1GEA 55 EUR
TCIAD3596-1G TCIAD3596-5G
Dibutyl vinylboronate ≥94.0% (por GC) estabilizado
Dibutyl vinylboronate
Formula: C₁₀H₂₁BO₂
MW: 184,09 g/mol
Pto. Ebullición: 89°C
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00050049
Núm. CAS: 6336-45-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %