2,5-Dibenzylidenecyclopentanone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D3597-25G
D3597-5G
TCIAD3597-25GEA
320
EUR
TCIAD3597-25G
TCIAD3597-5G
2,5-Dibenzylidenecyclopentanone ≥98.0% (by HPLC)
2,5-Dibenzylidenecyclopentanone
Formula:
C₁₉H₁₆O |
Número MDL:
MFCD00019321 Núm. CAS: 895-80-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |