7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D3599-25G D3599-5G
TCIAD3599-25GEA 82 EUR
TCIAD3599-25G TCIAD3599-5G
7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₉NO₂
Número MDL: MFCD06410891
Núm. CAS: 22246-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afaeca90eca2ec249ee33de0d6588a631eb10d57&vid=afaeca90eca2ec249ee33de0d6588a631eb10d57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 239.0 deg-C