N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3601-1G D3601-5G
TCIAD3601-1GEA 133 EUR
TCIAD3601-1G TCIAD3601-5G
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (por GC)
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Formula: C₁₆H₂₆BNO₂
Número MDL: MFCD10000956
Núm. CAS: 920304-57-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %