3,3'-Dibromo-4,4'-biphenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,3'-Dibromo-4,4'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dibromobiphenyl-4,4'-diol, 3,3'-Dibromo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol
D3602-1G
D3602-5G
TCIAD3602-1GEA
172
EUR
TCIAD3602-1G
TCIAD3602-5G
3,3'-Dibromo-4,4'-biphenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,3'-Dibromo-4,4'-biphenol
Formula:
C₁₂H₈Br₂O₂ MW: 344,00 g/mol |
Número MDL:
MFCD10566892 Núm. CAS: 189039-64-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |