3,3'-Dibromo-4,4'-dimethoxybiphenyl ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3603-1G D3603-5G
TCIAD3603-1GEA 82 EUR
TCIAD3603-1G TCIAD3603-5G
3,3'-Dibromo-4,4'-dimethoxybiphenyl ≥95.0% (por GC)
3,3'-Dibromo-4,4'-dimethoxybiphenyl
Formula: C₁₄H₁₂Br₂O₂
MW: 372,06 g/mol
Número MDL: MFCD10000957
Núm. CAS: 108989-36-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C