3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
D3609-25G D3609-5G
TCIAD3609-25GEA 95 EUR
TCIAD3609-25G TCIAD3609-5G
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Número MDL: MFCD00154352
Núm. CAS: 815-17-8
EINECS: 212-418-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %