2'-Deoxy-5-methylcytidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D3610-100MG D3610-5G D3610-500MG
TCIAD3610-100MGEA 38 EUR
TCIAD3610-100MG TCIAD3610-5G TCIAD3610-500MG
2'-Deoxy-5-methylcytidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2'-Deoxy-5-methylcytidine
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₄
Pto. de fusión: 193°C
Número MDL: MFCD00006549
Núm. CAS: 838-07-3
EINECS: 212-655-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg (C=1.4, H2O)