3,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3616-5G D3616-25G
TCIAD3616-5GEA 24 EUR
TCIAD3616-5G TCIAD3616-25G
3,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Número MDL: MFCD00052270
Núm. CAS: 60481-51-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %