1,3-Diisopropylimidazolinium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
IiPrim.HBF4
D3622-1G
D3622-5G
TCIAD3622-1GEA
164
EUR
TCIAD3622-1G
TCIAD3622-5G
1,3-Diisopropylimidazolinium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Diisopropylimidazolinium tetrafluoroborate
Formula:
C₉H₁₉BF₄N₂ MW: 242,07 g/mol |
Número MDL:
MFCD08276803 Núm. CAS: 137581-18-1 UN: 1759 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |