Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Ethyl-2-methylmalonic Acid Diethyl Ester
D3630-25G D3630-5G
TCIAD3630-25GEA 187 EUR
TCIAD3630-25G TCIAD3630-5G
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Pto. Ebullición: 79°C
Número MDL: MFCD02258541
Núm. CAS: 2049-70-9
EINECS: 218-070-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %