3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3637-25G D3637-5G
TCIAD3637-25GEA 115 EUR
TCIAD3637-25G TCIAD3637-5G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline ≥94.0% (por GC)
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,99 g/mol
Número MDL: MFCD00044104
Núm. CAS: 83121-15-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 72.0 to 77.0 deg-C