2,6-Dimethylpyridin-4-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine
D3638-1G D3638-5G
TCIAD3638-1GEA 50 EUR
TCIAD3638-1G TCIAD3638-5G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Pto. Ebullición: 351°C
Número MDL: MFCD00956021
Núm. CAS: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C