3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,6-Di(pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Bis(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
D3640-1G D3640-5G
TCIAD3640-1GEA 70 EUR
TCIAD3640-1G TCIAD3640-5G
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by HPLC)
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
Formula: C₁₂H₈N₆
MW: 236,24 g/mol
Pto. de fusión: 225°C
Número MDL: MFCD00121717
Núm. CAS: 1671-87-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%