Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3641-1G
D3641-200MG
TCIAD3641-1GEA
262
EUR
TCIAD3641-1G
TCIAD3641-200MG
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (por GC)
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
Formula:
C₈H₄S₃ MW: 196,30 g/mol Pto. Ebullición: 138°C |
Número MDL:
MFCD06656577 Núm. CAS: 3593-75-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)