2'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Fluoro-2'-deoxycytidine, 4-Amino-5-fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
D3642-1G D3642-5G
TCIAD3642-1GEA 159 EUR
TCIAD3642-1G TCIAD3642-5G
2'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2'-Deoxy-5-fluorocytidine
Formula: C₉H₁₂FN₃O₄
MW: 245,21 g/mol
Pto. de fusión: 196°C
Número MDL: MFCD00077348
Núm. CAS: 10356-76-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +65.0 to +75.0 deg (C=1, H2O)