Diisopropyl(bromomethyl)boronate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Bromomethyl)boronic Acid Diisopropyl Ester
D3649-1G D3649-5G
TCIAD3649-1GEA 103 EUR
TCIAD3649-1G TCIAD3649-5G
Diisopropyl(bromomethyl)boronate ≥95.0% (por GC)
Diisopropyl(bromomethyl)boronate
Formula: C₇H₁₆BBrO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631222
Núm. CAS: 137297-49-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %